2-Desoxy-D(-)-ribose 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Desoxy-D(-)-erythropentose, 2-Desoxy-D(-)-arabinose, Thyminose
153280050 153280250
ACRO153280050EA 78.6 EUR
ACRO153280050 ACRO153280250
2-Desoxy-D(-)-ribose 99%
2-Desoxy-D(-)-ribose
Formel: C₅H₁₀O₄
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135904
CAS-Nummer: 533-67-5
EINECS: 208-573-0
Merck Index: 13,02925
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤1.0 % (40°C, 2 hrs) (vacuum)
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation -55° to -59° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O, 24 hrs.)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm