Ethyllävulinat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Oxopentansäureethylester, 4-Ketovaleriansäureethylester, Ethyl-4-oxovalerat, 4-Oxovaleriansäureethylester, Lävulinsäureethylester
153621000 153625000
ACRO153621000EA 31 EUR
ACRO153621000 ACRO153625000
Ethyllävulinat 98%
Ethyllävulinat
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144,17 g/mol
Siedepunkt: 93 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,012 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
MDL: MFCD00009209
CAS-Nummer: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 13,03852
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.009 to 1.014 g/ml
GC ≥97.5 %
Acid value ≤5 mg KOH/g