1,5-Diphenylcarbazon geeignet zur kolorimetrischen Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
154450100 154450500
ACRO154450100EA 74.2 EUR
ACRO154450100 ACRO154450500
1,5-Diphenylcarbazon geeignet zur kolorimetrischen Analyse
1,5-Diphenylcarbazon
Formel: C₁₃H₁₂N₄O
Molecular Weight: 240.26 g/mol
Siedepunkt: 440
Schmelzpunkt: 153…157 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003024
CAS-Nummer: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Merck Index: 12,03380
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥35 % (Diphenylcarbazone basis)
Suitability (for Hg determination) Passes test
NMR (1H-NMR) Consistent with structure