10-Undecensäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Undecylensäure, Undec-10-ensäure
154492500
154495000
154490025
ACRO154492500EA
35.3
EUR
ACRO154492500
ACRO154495000
ACRO154490025
10-Undecensäure 99%
Undec-10-enoic acid
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Molecular Weight: 184,28 g/mol Siedepunkt: 275 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 24,5 °C Dichte: 0,911 g/cm³ Flammpunkt: 148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004442 CAS-Nummer: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Merck Index: 12,09983 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.0 % |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |