4-Formylbenzoesäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Terephthalaldehydsäure, 4-Carboxybenzaldehyd
154580050 154580250 154581000
ACRO154580050EA 26.1 EUR
ACRO154580050 ACRO154580250 ACRO154581000
4-Formylbenzoesäure 96%
4-Formylbenzoesäure
Formel: C₈H₆O₃
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006951
CAS-Nummer: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure