(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Homoveratronitril, 3,4-Dimethoxybenzylcyanid
155260250 155261000 155265000
ACRO155260250EA 22.8 EUR
ACRO155260250 ACRO155261000 ACRO155265000
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril 99+%
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Siedepunkt: 171…178 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001911
CAS-Nummer: 93-17-4
EINECS: 202-225-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
Loss on drying ≤0.5 % (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %