1,3-Bis(dimethylamino)propan 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: TMPDA, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylendiamin, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propandiamin, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropan
155510100 155510500 155512500
ACRO155510100EA 29.5 EUR
ACRO155510100 ACRO155510500 ACRO155512500
1,3-Bis(dimethylamino)propan 99+%
1,3-Bis(dimethylamino)propan
Formel: C₇H₁₈N₂
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 145…146 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0,78 g/cm³
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008337
CAS-Nummer: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure