1-Naphthylmethylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Aminomethyl)naphthalin, Naphthalin-1-methylamin, α-Naphtylmethylamin, 1-Naphthalinmethylamin
155580010 155580050
ACRO155580010EA 24.2 EUR
ACRO155580010 ACRO155580050
1-Naphthylmethylamin 97%
1-Naphthylmethylamin
Formel: C₁₁H₁₁N
Molecular Weight: 157,22 g/mol
Siedepunkt: 92 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 267…269 °C
Dichte: 1,073 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00004048
CAS-Nummer: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
UN: 2735
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6420 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %