N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(Trimethylsilyl)diethylamin, N,N-Diethylaminotrimethylsilan, Trimethylsilyldiethylamin, N,N-Diethyltrimethylsilylamin, (Diethylamino)trimethylsilan, TMSDEA
155690250 155691000 155690050
ACRO155690250EA 54.3 EUR
ACRO155690250 ACRO155691000 ACRO155690050
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin 98+%
N,N-Diethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Formel: C₇H₁₉NSi
Molecular Weight: 145,32 g/mol
Siedepunkt: 125…126 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,76 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009040
CAS-Nummer: 996-50-9
EINECS: 213-637-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4103 to 1.4123 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure