3-Indolcarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Indol-3-carboxaldehyd
156640250 156641000 156640050
ACRO156640250EA 104 EUR
ACRO156640250 ACRO156641000 ACRO156640050
3-Indolcarbaldehyd 97%
3-Indolcarbaldehyd
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Schmelzpunkt: 193…199 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005622
CAS-Nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 193 to 199 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 5.0 to 9.0