Maleimid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Maleinsäureimid
156710050 156710100 156710250 156711000 156715000
ACRO156710050EA 53.6 EUR
ACRO156710050 ACRO156710100 ACRO156710250 ACRO156711000 ACRO156715000
Maleimid 98%
Maleimid
Formel: C₄H₃NO₂
Molecular Weight: 97.07 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005494
CAS-Nummer: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test