Thymin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methyluracil, 2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidin
157850250 157851000 157850050 157855000
ACRO157850250EA 113 EUR
ACRO157850250 ACRO157851000 ACRO157850050 ACRO157855000
Thymin 99%
Thymin
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Siedepunkt: 389 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 316…317 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006026
CAS-Nummer: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %