10-Undecenal 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Undecylenic aldehyde, Undec-10-enal, 10-Undecenyl aldehyde, 10-Undecenal
157990250
157991000
ACRO157990250EA
59.9
EUR
ACRO157990250
ACRO157991000
10-Undecenal 97%
10-Undecenal
Formel:
C₁₁H₂₀O Molecular Weight: 168,28 g/mol Siedepunkt: 240 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 7 °C Dichte: 0,845 g/cm³ Flammpunkt: 76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007032 CAS-Nummer: 112-45-8 EINECS: 203-973-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4400 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Sulfur dioxide (SO2) | ≤2.5 ppm |
Hydrogen sulfide (H2S) | ≤1.5 ppm |