Ethylbromacetat 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Bromessigsäureethylester

158591000 158595000 158590025
ACRO158591000EA 31.1 EUR
ACRO158591000 ACRO158595000 ACRO158590025
Ethylbromacetat 98%
Ethylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₂CH₃
Molecular Weight: 167 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,506 g/cm³
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000191
CAS-Nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤300 APHA
Iron (Fe) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.01 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR