Dinatriumsuccinat Hexahydrat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumsuccinat dibasisch Hexahydrat, 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz Hexahydrat, Bernsteinsäure Dinatriumsalz Hexahydrat
158750010 158751000 158755000
ACRO158750010EA 122 EUR
ACRO158750010 ACRO158751000 ACRO158755000
Dinatriumsuccinat Hexahydrat 97%
Dinatriumsuccinat Hexahydrat
Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Molecular Weight: 270,14 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 37.0 % to 41.0 % (90°C)
Solubility (10 % in water) Clear
Titration with HClO4 96.0 to 103.0 %