Cholsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-säure, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholansäure, 3α,7α,12α-Trihydroxycholansäure, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure
159111000
159110250
159115000
ACRO159111000EA
73.4
EUR
ACRO159111000
ACRO159110250
ACRO159115000
Cholsäure 97%
Cholsäure
Formel:
C₂₄H₄₀O₅ Molecular Weight: 408.58 g/mol Siedepunkt: 545 Schmelzpunkt: 197…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003672 CAS-Nummer: 81-25-4 EINECS: 201-337-8 Merck Index: 13,02223 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 197 to 202 °C |
Loss on drying | ≤1 % (135 °C) |
Heavy metals | ≤20 ppm |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
TLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | (20 °C, 589 nm) (c=2, ethanol) > +35° |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
UV | at 370 nm A: ≤0.004 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.0005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.0005 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.000005 % |
Copper (Cu) | ≤0.000002 % |
Ammonia (NH3) | ≤0.002 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...