Methylcrotonat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trans-β-Methylacrylsäuremethylester
160840050
160841000
160845000
ACRO160840050EA
24.1
EUR
ACRO160840050
ACRO160841000
ACRO160845000
Methylcrotonat 96%
Methylcrotonat
Formel:
C₅H₈O₂ Molecular Weight: 100,12 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Dichte: 0,94 g/cm³ Flammpunkt: –1 °C |
MDL:
MFCD00009287 CAS-Nummer: 623-43-8 EINECS: 210-793-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 13,02625 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95.0 % |