2,2,2-Trichlorethylchlorformiat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorameisensäure(2,2,2-trichlorethyl)ester
161811000
161810250
ACRO161811000EA
156
EUR
ACRO161811000
ACRO161810250
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat 97%
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat
Formel:
C₃H₂Cl₄O₂ Molecular Weight: 211,86 g/mol Siedepunkt: 171…172 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 1 °C Dichte: 1,539 g/cm³ Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000810 CAS-Nummer: 17341-93-4 EINECS: 241-363-7 UN: 3277 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |