Tris(dimethylamino)phosphin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Hexamethylphosphortriamid
162480100 162480500 162481000
ACRO162480100EA 60.9 EUR
ACRO162480100 ACRO162480500 ACRO162481000
Tris(dimethylamino)phosphin 97%
Tris(dimethylamino)phosphin
Formel: C₆H₁₈N₃P
Molecular Weight: 163.2 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008301
CAS-Nummer: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %