α-Brom-p-toluonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzonitril, 4-(Brommethyl)benzoesäurenitril, p-(Brommethyl)benzonitril
162760100 162760500
ACRO162760100EA 74.8 EUR
ACRO162760100 ACRO162760500
α-Brom-p-toluonitril 98%
α-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196.05 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C (0.6 mmHg)
Schmelzpunkt: 113…117 °C
MDL: MFCD00001829
CAS-Nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 1759
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %