α-Brom-o-toluonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Brommethyl)benzoesäurenitril, o-(Brommethyl)benzonitril, 2-(Brommethyl)benzonitril
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 106 EUR
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
α-Brom-o-toluonitril 98%
α-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Siedepunkt: 152…155 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001794
CAS-Nummer: 22115-41-9
UN: 1759
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %