Thiazol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
166130010 166130050 166130250
ACRO166130010EA 37.5 EUR
ACRO166130010 ACRO166130050 ACRO166130250
Thiazol 99%
Thiazole
Formel: C₃H₃NS
Molecular Weight: 85.13 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -34
Dichte: 1.198 g/cm³
Flammpunkt: 26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005315
CAS-Nummer: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09442
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %