1-(Trimethylsilyl)imidazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
167130250 167131000 167132500
ACRO167130250EA 60 EUR
ACRO167130250 ACRO167131000 ACRO167132500
1-(Trimethylsilyl)imidazol 97%
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel: C₆H₁₂N₂Si
Siedepunkt: 93…94 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005280
CAS-Nummer: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Insoluble matter ≤0.01 % (10 % in water)