Valeronitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Pentansäurenitril, Valeriansäurenitril, 1-Cyanbutan, Pentannitril
167941000 167945000
ACRO167941000EA 48.2 EUR
ACRO167941000 ACRO167945000
Valeronitril 98%
Valeronitril
Formel: C₅H₉N
Molecular Weight: 83,13 g/mol
Siedepunkt: 139…141 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 0,79 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001974
CAS-Nummer: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10043
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
GC ≥97.5 %