N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
168000050
168000250
168001000
168005000
ACRO168000050EA
57.2
EUR
ACRO168000050
ACRO168000250
ACRO168001000
ACRO168005000
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid 98+%
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Molecular Weight: 257.4 g/mol Siedepunkt: 45…50 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0.96 g/cm³ Flammpunkt: 23 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2920 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3829 to 1.3849 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Sulfated ash | ≤0.4 % |
Related substances | ≤0.5 % (individual impurities) |
pH | 5.4 to 6.0 (1 % solution) |
Specific optical rotation | -32.7° to -34.7° (20°C, 589 nm) (2%,water) |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % (On dried base) |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.03 % |
Iron (Fe) | ≤0.003 % |