Isovalerylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Isovaleriansäurechlorid, 3-Methylbutansäurechlorid, 3-Methylbuttersäurechlorid
169280250 169281000 169285000
ACRO169280250EA 25.4 EUR
ACRO169280250 ACRO169281000 ACRO169285000
Isovalerylchlorid 98%
Isovalerylchlorid
Formel: C₅H₉ClO
Molecular Weight: 120,58 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 27 °C
MDL: MFCD00000738
CAS-Nummer: 108-12-3
EINECS: 203-552-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05253
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %