Phenoxyessigsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Phenoxyacetic acid
169870050
169871000
169875000
169870025
ACRO169870050EA
18.6
EUR
ACRO169870050
ACRO169871000
ACRO169875000
ACRO169870025
Phenoxyessigsäure 98+%
Phenoxyessigsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 98…101 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004296 CAS-Nummer: 122-59-8 EINECS: 204-556-7 Merck Index: 12,07407 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 102 °C |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...