α-Brom-p-tolylsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Brommethyl)benzoesäure, α-Brom-p-toluylsäure
170400100 170400500 170402500
ACRO170400100EA 82.1 EUR
ACRO170400100 ACRO170400500 ACRO170402500
α-Brom-p-tolylsäure 97%
α-Brom-p-tolylsäure
Formel: C₈H₇BrO₂
Molecular Weight: 215,05 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002567
CAS-Nummer: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %