2-Bromthiazol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
170910050 170910250
ACRO170910050EA 61 EUR
ACRO170910050 ACRO170910250
2-Bromthiazol 98+%
2-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Molecular Weight: 164.03 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.82 g/cm³
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005316
CAS-Nummer: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %