Tricin 98% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
172640250 172641000 172642500 172640010
ACRO172640250EA 30.7 EUR
ACRO172640250 ACRO172641000 ACRO172642500 ACRO172640010
Tricin 98% für die Biochemie
Tricin
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Molecular Weight: 179,17 g/mol
Schmelzpunkt: 180…184 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,523 g/cm³ (19.85 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4.0 to 6.0 (1 % in water at 20°C)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (On dried basis)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm