2-Chlorbenzothiazol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

173490250 AC17349.1 173490050
ACRO173490250EA 122 EUR
ACRO173490250 MAYBAC17349.1 ACRO173490050
2-Chlorbenzothiazol 99%
2-Chlorbenzothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 1,37 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00005776
CAS-Nummer: 615-20-3
EINECS: 210-415-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6367 to 1.6387 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR