(4-Methoxyphenyl)acetonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methoxybenzylcyanid
173760250 173760050 173761000
ACRO173760250EA 25 EUR
ACRO173760250 ACRO173760050 ACRO173761000
(4-Methoxyphenyl)acetonitril 97%
(4-Methoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,08 g/cm³
Flammpunkt: 117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001919
CAS-Nummer: 104-47-2
EINECS: 203-206-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %