Methylpropiolat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Propinsäuremethylester, Propiolsäuremethylester, Propinsäuremethylester, Acetylencarbonsäuremethylester, Methylacetylencarboxylat
174040100 174040500 174042500
ACRO174040100EA 94 EUR
ACRO174040100 ACRO174040500 ACRO174042500
Methylpropiolat 99%
Methylpropiolat
Formel: C₄H₄O₂
Molecular Weight: 84.07 g/mol
Siedepunkt: 105
Dichte: 0.94 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008572
CAS-Nummer: 922-67-8
EINECS: 213-083-5
UN: 3272
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) 8.6 to 9.6 %