3-Bromfuran 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit Calciumcarbonat
175260025 175260100
ACRO175260025EA 86.1 EUR
ACRO175260025 ACRO175260100
3-Bromfuran 98% stabilisiert
3-Bromofuran
Formel: C₄H₃BrO
Molecular Weight: 146,97 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (750 mmHg)
Dichte: 1,635 g/cm³
Flammpunkt: 3 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005347
CAS-Nummer: 22037-28-1
EINECS: 244-744-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.5 % calcium carbonate