Ethylchlorformiat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorameisensäureethylester
181080050
181085000
181080025
181081000
ACRO181080050EA
34.1
EUR
ACRO181080050
ACRO181085000
ACRO181080025
ACRO181081000
Ethylchlorformiat 97%
Ethylchlorformiat
Formel:
C₃H₅ClO₂ Molecular Weight: 108,52 g/mol Siedepunkt: 94 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –81 °C Dichte: 1,135 g/cm³ Flammpunkt: 10 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000644 CAS-Nummer: 541-41-3 EINECS: 208-778-5 UN: 1182 ADR: 6.1, Merck Index: 12,03831 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤100 APHA |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...