4-(2-Hydroxyethyl)phenol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tyrosol, 4-Hydroxyphenethylalkohol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylalkohol
182500050 182500250
ACRO182500050EA 65 EUR
ACRO182500050 ACRO182500250
4-(2-Hydroxyethyl)phenol 98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…92 °C
MDL: MFCD00002902
CAS-Nummer: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥90 %
Identification Chlorides: passes test
UV Lambda max 525 nm
Absorbance scale 0.31 to 0.35 (A525/A351)