2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazol, 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazol, 4-Methyl-5-thiazoleethanol
184060250 184061000
ACRO184060250EA 25.7 EUR
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanol 98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Formel: C₆H₉NOS
Molecular Weight: 143.21 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (7 mmHg)
Dichte: 1.19 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00005339
CAS-Nummer: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Merck Index: 12,06208
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %