Natriumtrichloracetat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
TCA-Na, Trichloressigsäure Natriumsalz
184151000
184155000
184150025
ACRO184151000EA
25
EUR
ACRO184151000
ACRO184155000
ACRO184150025
Natriumtrichloracetat 97%
Natriumtrichloracetat
Formel:
C₂Cl₃NaO₂ Molecular Weight: 185.37 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064198 CAS-Nummer: 650-51-1 EINECS: 211-479-2 UN: 3077 ADR: 9 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or granular powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
Loss on drying | ≤1 % |
Solubility | (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution |
HPLC | ≥97.5 % |