(2-Methoxyethoxy)methylchlorid 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MEM Chlorid, 1-Chlor-2,5-dioxahexan, 1-(Chlormethoxy)-2-methoxyethan
185980100 185980250 185981000
ACRO185980100EA 75.6 EUR
ACRO185980100 ACRO185980250 ACRO185981000
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid 94%
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
Formel: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Molecular Weight: 124,57 g/mol
Siedepunkt: 50…52 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,09 g/cm³
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000888
CAS-Nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %