3-Thiophencarbaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
187980050 187980250 187981000
ACRO187980050EA 77.5 EUR
ACRO187980050 ACRO187980250 ACRO187981000
3-Thiophencarbaldehyd 98%
3-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Molecular Weight: 112,15 g/mol
Siedepunkt: 194…196 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,28 g/cm³
Flammpunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005466
CAS-Nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5860 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %