Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Chlortris(triphenylphosphin)rhodium(I)
190420010 190420050
ACRO190420010EA 291 EUR
ACRO190420010 ACRO190420050
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid 98%
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid
Formel: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Molecular Weight: 925,23 g/mol
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Dichte: 1,363 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010016
CAS-Nummer: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry 10.8 to 11.3 % (Rh)