Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Chlortris(triphenylphosphin)rhodium(I)
194570010 194570050 194572500
ACRO194570010EA 291 EUR
ACRO194570010 ACRO194570050 ACRO194572500
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Tris(triphenylphosphin)rhodium(I)chlorid
Formel: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Molecular Weight: 925,23 g/mol
Schmelzpunkt: 245…250 °C
Dichte: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010016
CAS-Nummer: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.01 %