(Chlormethyl)trimethylsilan 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
194760250 194761000
ACRO194760250EA 60.1 EUR
ACRO194760250 ACRO194761000
(Chlormethyl)trimethylsilan 98+%
(Chloromethyl)trimethylsilane
Formel: ClH₂CSi(CH₃)₃
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,879 g/cm³
Flammpunkt: –2 °C
MDL: MFCD00000878
CAS-Nummer: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 1993
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %