Tetrafluorborsäure 50% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogentetrafluoroborat, Borfluorwasserstoffsäure
196700250 196705000 196700025
ACRO196700250EA 32.8 EUR
ACRO196700250 ACRO196705000 ACRO196700025
Tetrafluorborsäure 50% (w/w) in Wasser
Tetrafluorborsäure
Formel: HBF₄
Molecular Weight: 87.81 g/mol
Siedepunkt: 130
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 1.41 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011345
CAS-Nummer: 16872-11-0
EINECS: 240-898-3
UN: 1775
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04175
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with NaOH 48.0 to 51.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤500 ppm
Free acid ≤2.5 % (free boric acid)
Fluorosilicic acid ≤200 ppm (H2SiF6)