Allyltrimethylsilan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
196990100 196990500 196992500
ACRO196990100EA 63.2 EUR
ACRO196990100 ACRO196990500 ACRO196992500
Allyltrimethylsilan 99%
Allyltrimethylsilan
Formel: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Molecular Weight: 114.26 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.719 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008635
CAS-Nummer: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
UN: 1993
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %