Vinyltrimethylsilan 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Trimethyl(vinyl)silane

200330250 200331000
ACRO200330250EA 65.4 EUR
ACRO200330250 ACRO200331000
Vinyltrimethylsilan 97%
Vinyltrimethylsilan
Formel: C₅H₁₂Si
Molecular Weight: 100,24 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,68 g/cm³
Flammpunkt: –24 °C
MDL: MFCD00008606
CAS-Nummer: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
UN: 1993

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3895 to 1.3915 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR