1-Phenyl-2-thioharnstoff 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Phenylthioharnstoff
207250050
207250250
207251000
ACRO207250050EA
27
EUR
ACRO207250050
ACRO207250250
ACRO207251000
1-Phenyl-2-thioharnstoff 97%
1-Phenyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₇H₈N₂S Molecular Weight: 152.22 g/mol Siedepunkt: 295…297 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004933 CAS-Nummer: 103-85-5 EINECS: 203-151-2 UN: 2811 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,07468 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...