Dinatriumsuccinat, wasserfrei 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Butandisäure Dinatriumsalz, Bernsteinsäure Dinatriumsalz, Natriumsuccinat dibasisch
208741000 208745000
ACRO208741000EA 27.8 EUR
ACRO208741000 ACRO208745000
Dinatriumsuccinat, wasserfrei 99%
Dinatriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
Molecular Weight: 162.05 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002790
CAS-Nummer: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥98.5 %