EDTA Dikaliumsalz Dihydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
209741000 209745000 209740025
ACRO209741000EA 51 EUR
ACRO209741000 ACRO209745000 ACRO209740025
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat 99%, reinst
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 272 °C (Zersetzung)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
pH 4 to 5 (5 % in water)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm