N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(Trimethylsilyl)dimethylamin, TMSDMA, N,N-Dimethyltrimethylsilylamin, N,N-Dimethylaminotrimethylsilan, Trimethylsilyldimethylamin, (Dimethylamino)trimethylsilan, Pentamethylsilylamin
209970100 209970500
ACRO209970100EA 45.5 EUR
ACRO209970100 ACRO209970500
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin 97%
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Formel: C₅H₁₅NSi
Molecular Weight: 117.27 g/mol
Siedepunkt: 84
Dichte: 0.732 g/cm³
Flammpunkt: –19 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008297
CAS-Nummer: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
UN: 2733
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable